重要文件
DLW354210
Sigma-Aldrich
Corning® Poly-D-Lysine 20 mg
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352207
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
>98%
形狀
lyophilized (from aqueous solution)
分子量
500-550 kDa
包裝
pkg of 20 mg
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)