重要文件
CRMDIGO
蒸馏标准品
ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (164-357 °C)
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
agency
according to ASTM® D86
according to ISO 3405
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
應用
petroleum
形式
mixture
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Distillation Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
140.0 °F
閃點(°C)
60 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)