重要文件
CRM170
Supelco
粘土-多环芳烃(PAH)基质标准品
pkg of 50 g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 g
製造商/商標名
RTC CRM170-100
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
基質
soil
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
應用
PAHs 粘土已作为经认证的土壤参考材料,用于使用气相色谱 (GC) 技术对土壤样品中的多环芳烃进行定量。
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
分析物
描述
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[k]fluoranthene
    Chrysene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    查看全部 (13)
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Biljana Milenkovic et al.
Chemosphere, 245, 125610-125610 (2019-12-22)
After NATO bombing of Serbia in 1999, UNEP has identified Kragujevac as one of the four heavily polluted environmental "hot spots". Damaging of industrial and military targets caused the release of substantial amounts of hazardous chemical substances into the environment.
Rapid extraction method of polycyclic aromatic compounds in soil using basic silica selective pressurized liquid extraction
Titaley AI, et al.
Journal of Chromatography A (2020)