文件
C1176
Millipore
玉米粉琼脂
microbiology tested, NutriSelect® Basic
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
製造商/商標名
NutriSelect® Basic
技術
microbiological culture: suitable
適合性
microbiology tested
Brucella spp.
Candida spp.
molds
yeasts
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
應用
推荐用于布鲁氏菌菌种的富集、分离和培养。
準備報告
将17.0 g溶解在1升蒸馏水中。在121℃下高压蒸汽灭菌15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)