Merck
全部照片(3)
文件
M2773
Sigma-Aldrich
硫酸镁 七水合物
BioReagent, for molecular biology, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
同義詞:
泻盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
MgSO4 · 7H2O
CAS號碼:
分子量::
246.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38030409
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.31
等級
for molecular biology
蒸汽密度
<0.01 (vs air)
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
產品線
BioReagent
化驗
≥99.0%
技術
cell culture | plant: suitable
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
正離子痕跡
K: ≤50 ppm
Na: ≤50 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
異物活動
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
硫酸镁具有抗惊厥、抗炎和血管舒张的特性。硫酸镁可以舒缓平滑肌。在急性哮喘患者中,静脉注射和雾化吸入硫酸镁(作为添加剂),都改善了肺功能。硫酸镁可减少高危孕妇的早产。在植物组织培养基,和原生质体培养基中,七水合硫酸镁用作 Mg2+离子的来源。
應用
七水合硫酸镁已用于:
  • 制备Scott′s 自来水替代品,作为核染色的蓝色试剂
  • 作为稳定化溶液的一个组分,用于基质辅助激光解吸/电离质谱(MALDI-MS)分离垂体细胞
  • 作为人工海水制备中的添加剂,用于培养海蜗牛(Aplysia californica)和改良的Gey's平衡盐溶液
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Getting started with tissue culture-Media preparation, sterile technique and laboratory equipment
Plant Tissue Culture, Development, and Biotechnology, 15-15 (2016)
Embedding, serial sectioning and staining of zebrafish embryos using JB-4 resin
Sullivan-Brown J, et al.
Nature Protocols, 6(1), 46-46 (2011)
Protoplast isolation, culture and somatic hybridization
Plant Tissue Culture: Theory and Techniques (2016)
Qualitative and quantitative metabolomic investigation of single neurons by capillary electrophoresis electrospray ionization mass spectrometry
Nemes, Peter and Rubakhin, Stanislav S and Aerts, Jordan T and Sweedler, Jonathan V
Nature Protocols, 8(4), 783-783 (2013)
Characterizing peptides in individual mammalian cells using mass spectrometry
Rubakhin SS and Sweedler JV
Nature Protocols, 2(8), 1987-1987 (2007)