product name
氯偶氮黑,
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, ≥45% (based on Nitrogen)
顏色
dark brown to black
溶解度
H2O: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].Nc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)\N=N\c4c(N)c5c(O)c(\N=N\c6ccccc6)c(cc5cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(N)c1
InChI
1S/C34H27N9O7S2.2Na/c35-22-10-15-27(26(36)18-22)41-38-24-11-6-19(7-12-24)20-8-13-25(14-9-20)40-42-32-28(51(45,46)47)16-21-17-29(52(48,49)50)33(34(44)30(21)31(32)37)43-39-23-4-2-1-3-5-23;;/h1-18,44H,35-37H2,(H,45,46,47)(H,48,49,50);;/q;2*+1/p-2/b41-38+,42-40+,43-39+;;
InChI 密鑰
XRPLBRIHZGVJIC-UVHCWRHYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges