生物源
sheep wool (grease)
等級
pharmaceutical primary standard
agency
EP
API 家族
calcifediol
形狀
solid
製造商/商標名
EDQM
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
基因資訊
human ... VDR(7421)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3