重要文件
BCR607
奶粉(PCDD、PCDF)
BCR®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
BCR607
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF
Matrix Group: Dairy products and eggs
可能实行销售限制
本产品不在美国销售。
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)