重要文件
B8889
Sigma-Aldrich
5(6)-(Biotinamidohexanoylamido)pentylthioureidylfluorescein
≥90%
同義詞:
Fluorescein biotin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C42H50N6O8S2
CAS號碼:
分子量::
831.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
≥90%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCNC(=S)Nc3ccc4C(=O)OC5(c6ccc(O)cc6Oc7cc(O)ccc57)c4c3)[C@@]1([H])NC(=O)N2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)