重要文件
A0363700
盐酸氨溴索 盐酸盐
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
同義詞:
2-氨基-3,5-二溴-N-( 反式 -4-羟基环己基)苄胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H18Br2N2O · HCl
CAS號碼:
分子量::
414.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ambroxol
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
InChI 密鑰
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。该产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传页均由药典发行机构制定并发布。如需更多信息和支持,请见现行药典的网站。
應用
盐酸氨溴索EP参考标准品的预期用途是欧洲药典规定的实验室测试。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jan Lukas et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(3), 456-464 (2014-11-21)
Lysosomal storage disorders (LSD) are a group of heterogeneous diseases caused by compromised enzyme function leading to multiple organ failure. Therapeutic approaches involve enzyme replacement (ERT), which is effective for a substantial fraction of patients. However, there are still concerns
Julien Arnold et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 43(1), 26-32 (2014-08-01)
A gastro-retentive capsule has been prepared which is retained in the stomach for a period of 24h, providing a vehicle for the controlled delivery to the upper intestines. These "gastro cocoons" can resist passage through the sphincter of the stomach