重要文件
96491
Supelco
锌离子载体 I
Selectophore, function tested
同義詞:
二硫化四丁基秋兰姆
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H36N2S4
CAS號碼:
分子量::
408.75
Beilstein:
1715575
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.61
等級
for ion-selective electrodes
品質等級
產品線
Selectophore
形狀
liquid
品質
function tested
SMILES 字串
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
InChI 密鑰
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
一般說明
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
應用
Selected application examples
包裝
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
其他說明
锌选择性电极的中性载体
法律資訊
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective