重要文件
96446
Supelco
N,N′-(Propane-13C3)-1,2-diyldibenzamide-1-15N
PESTANAL®, analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C14H1815NNO2
分子量::
286.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥99.0%
產品線
PESTANAL®
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[13CH3][13CH]([13CH2][15NH]C(C1=CC=CC=C1)=O)NC(C2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-13(19-17(21)15-10-6-3-7-11-15)12-18-16(20)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)/i1+1,12+1,13+1,18+1
InChI 密鑰
YHRGPZZLWDLNKT-WHOHSOHCSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)