重要文件
95611
Supelco
三聚氰胺树脂微粒,尼罗蓝标记
analytical standard, size: 10 μm
同義詞:
三聚氰胺甲醛树酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
形狀
aqueous suspension
particles
濃度
2.5% (solids)
粒徑
10 μm std dev <0.15 μm, coeff var <2%
螢光
λex 633 nm; λem 672 nm
應用
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
形式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Nile blue-labeled, melamine resin-based microparticles (size: 10 μm) are a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of test samples.
應用
Used to calibrate, qualify and monitor the performance of particle size analyzers with fluorescence detection.
特點和優勢
  • suitable for routine instrument calibration checks and corrections
  • delivered in 10 mL pack size as a neat sample
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。