重要文件
70917
Sigma-Aldrich
三聚氰胺树脂微粒,FITC 标记
size: 6 μm
同義詞:
三聚氰胺甲醛树酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
形狀
aqueous suspension
IVD
for in vitro diagnostic use
濃度
2.5% (solids)
粒徑
6 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
螢光
λex 490 nm; λem 525 nm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
荧光标记的微粒可用作流式细胞仪、共聚焦激光扫描显微镜和光散射仪器的标准品。