agency
in accordance with USP (application)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
phosphoric acid as stabilizer
技術
TOC: suitable
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
應用
不适合使用镀金样品池的仪器,如 Anatel A-643、Sievers 400 型(美国)或 2244 OL 型(欧洲)
成分
试剂盒包含 TOC 系统适应性溶液、TOC 标准溶液和 TOC 水