重要文件
92523
Supelco
O-Succinyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11D3H16NO6 · xLi+
分子量::
264.29 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
41116107
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥90.0% (HPLC)
形狀
solid
光學活性
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99.0%
應用
clinical testing
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C[C@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)