抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
應用
environmental
food and beverages
microbiology
作用方式
cell membrane | interferes
儲存溫度
2-8°C
適合性
Listeria spp.
SMILES 字串
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
抗菌谱:对大多数革兰氏阴性杆菌,包括 大肠杆菌 ,真菌和革兰氏阳性菌都有杀菌作用。
成分
硫酸多粘菌素 B 38350IU
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
客戶也查看了
條款
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.