文件
03708
Millipore
单核细胞增多性李斯特菌增菌添加剂 I
suitable for microbiology
同義詞:
单核细胞增生李斯特菌增菌添加剂 I
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.85
agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
品質等級
無菌
sterile
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
−20°C
適合性
Listeria spp.
一般說明
用于按照 ISO 委员会的方法从其他李斯特菌中选择性鉴别单核细胞增多性李斯特菌
應用
for selective differentiation of Listeria monocytogenes from other Listeria species
成分
(每瓶,足够用于 500mL 培养基)
L-磷脂酰肌醇 1.0g
蒸馏水 25mL
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
近年来,李斯特菌病被定为重大的公共健康问题。这种病的主要感染对象是老年人、孕妇、新生儿和免疫功能低下者。
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.