重要文件
92070
Supelco
Suberoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
同義詞:
(2R)-3-Carboxy-2-[(7-carboxy-1-oxoheptyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H27NO6
CAS號碼:
分子量::
317.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
光學活性
[α]/D -15±2°, c = 0.1 in H2O
雜質
≤10% water
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C/C=C
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H27NO6/c1-16(2,3)11-12(10-14(19)20)22-15(21)9-7-5-4-6-8-13(17)18/h12H,4-11H2,1-3H3,(H-,17,18,19,20)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
YVWVEIPYMGBQPE-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)