重要文件
909173
Sigma-Aldrich
硫代硫酸钠
free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Na2S2O3
CAS號碼:
分子量::
158.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
agency
suitable for EPA 601
產品線
ReagentPlus®
Redi-Dri
化驗
99%
形狀
powder
品質
free-flowing
pH值
6-8.5 (20 °C, 50 g/L)
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
通过在100℃以上条件下加热Na2S2O3.10H2O ,可获得硫代硫酸钠(Na2S2O3)。它可以使用硫酸钠进行合成。
應用
Redi-Dri 是一个创新的包装产品线,通过添加额外的包装过程步骤来帮助消除结块材料,而无需任何化学添加剂,防结块剂或疏水性化合物。Redi Dri提供了一种更方便和更安全的方式来处理产品。
应用于广泛使用的、硫代硫酸盐辅助的各种二胺-CuCN配合物合成。
硫代硫酸钠(Na2S2O3)可用于以下研究:
  • 亚甲蓝的工业合成。
  • 滴定法定量测定元素碘。
  • 采用三角形银纳米片(TAg-NP)检测痕量半胱氨酸。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.