重要文件
90867
Supelco
L-(-)-乳酸甲酯
analytical standard
同義詞:
(S)-(-)-乳酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
104.10
Beilstein:
1720587
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥98.5% (GC)
光學純度
enantiomeric excess: ≥97.0%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413-1.415
bp
144-145 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)