文件
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
同義詞:
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H20O5S
CAS號碼:
分子量::
360.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
化驗
≥95%
形狀
powder
儲存溫度
2-8°C
應用
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.