Merck
全部照片(3)
文件
910090
Sigma-Aldrich
荧光增白剂28二钠盐溶液
used as a stain and brightening agent
同義詞:
Fluostain I, Calcofluor White LRP, Calcofluor White ST, Calcofluor white M2R, Tinopal LPW
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C40H42N12O10S2Na2
CAS號碼:
分子量::
960.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171501
NACRES:
NA.47
形狀
liquid
濃度
25% in water
SMILES 字串
[Na+].[Na+].OCCN(CCO)c1nc(Nc2ccccc2)nc(Nc3ccc(\C=C\c4ccc(Nc5nc(Nc6ccccc6)nc(n5)N(CCO)CCO)cc4S([O-])(=O)=O)c(c3)S([O-])(=O)=O)n1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
荧光增白剂28,也称 Calcofluor White M2R 或Fluostain I,是4,4’-二氨基二苯乙烯-2,2’-二磺酸的大分子阴离子、二苯乙烯衍生物。 它是一种非特异性荧光染料,可结合真菌和其它微生物细胞壁中的纤维素和甲壳素,可用作染料和荧光增白剂。在甲醇中它在350 nm下有最大吸收,在紫色或近紫外光下激发时发射蓝-白色光。它具有额外的三嗪基和苯基芳香基团。 二阴离子磺酸盐是亲水性的。它可作为二盐在市面上买到。
應用
  • 荧光增白剂28在微生物学中可用作荧光染料,尤其用于结合纤维素进行植物组织的成像。
  • 它可用于微生物学中致病性真菌、真菌细胞壁、白色念珠菌 生物膜的染色,用于细胞和孢子的自动计数,并可用作活力染色液。
  • 它是一种快速监测多种酵母和致病性真菌的方法 ,包括微孢子虫、 棘阿米巴、肺囊虫、 纳氏虫巴氏阿米巴
  • 在工业领域它可用作纤维素和聚酰胺织物、纸张、清洁剂和肥皂中的荧光增白剂。
  • 它已被用于淡水针海绵(Spongilla lacustris)中甲壳素的鉴定与结构和生物合成研究,并用于阐明甲壳素在骨骼结构中的位置。
生化/生理作用
该 荧光增白剂M2R分子可结合纤维素,但是不能 进入活细胞,因此可用于植物组织和 活细胞的成像。 它吸收紫外辐射发射蓝光,在结合甲壳素时 增强荧光。
特點和優勢
  • 有助于 许多病原性酵母和真菌的快速检测。
  • 作为增白剂,其加入可以抵消随时间推移白色 变为黄色的倾向。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice
J.A. Kiernan
Histological and Histochemical Methods: Theory and Practice (2015)
Conn's Biological Stains
Kiernan & Horobin
Conn?s Biological Stains (2002)
The Multifunctional Beta-Oxidation Enzyme Is Required for Full Symptom Development by the Biotrophic Maize Pathogen Ustilago Maydis
Jana Klose et at.
Eukaryotic Cell null
Candida albicans Biofilm-Defective Mutants
Mathias L.Richard
Eukaryotic Cell null
Hermann Ehrlich et al.
Journal of structural biology, 183(3), 474-483 (2013-07-09)
This work demonstrates that chitin is an important structural component within the skeletal fibers of the freshwater sponge Spongilla lacustris. Using a variety of analytical techniques ((13)C solid state NMR, FT-IR, Raman, NEXAFS, ESI-MS, Morgan-Elson assay and Calcofluor White Staining);