重要文件
907529
Sigma-Aldrich
(2R,3S,4S,5S,6R)-2-((benzyloxy)methyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
≥95%
同義詞:
Phenyl 6-O-benzyl-1-thio-α-D-mannoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H22O5S
CAS號碼:
分子量::
362.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥95%
形狀
powder or crystals
mp
>300 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S([C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)O)COCc3ccccc3)c1ccccc1
InChI 密鑰
WMSWWJHIVWFJLE-ZSXDVEMLSA-N
應用
This is a protected mannopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has α-phenylthio and 6-benzyl protecting groups.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.