重要文件
90452
Sigma-Aldrich
Triethylene glycol monohexyl ether
≥97.0% (GC)
同義詞:
C6E3, Hexyl triethylene glycol ether, Hexyltriglycol
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)5(OCH2CH2)3OH
CAS號碼:
分子量::
234.33
Beilstein:
1757858
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
化驗
≥97.0% (GC)
折射率
n20/D 1.442
密度
0.961 g/mL at 20 °C
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
CCCCCCOCCOCCOCCO
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)