重要文件
90373
Supelco
2,5-Dimethyl-1H-pyrrole-3,4-dicarboxaldehyde
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (HPLC)
同義詞:
2,5-Dimethylpyrrole-3,4-dicarbaldehyde, 3,4-Diformyl-2,5-dimethylpyrrole
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H9NO2
CAS號碼:
分子量::
151.16
Beilstein:
118554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for HPLC derivatization
品質等級
化驗
≥98.5% (HPLC)
形狀
solid
品質
LiChropur
技術
HPLC: suitable
SMILES 字串
CC1=C(C([H])=O)C(C([H])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-7(3-10)8(4-11)6(2)9-5/h3-4,9H,1-2H3
InChI 密鑰
VJDZUXWJEWKBKE-UHFFFAOYSA-N
應用
suitable for derivatisation of amino acids
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)