文件
90269
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors GY
同義詞:
Color calibration standard greenish yellow (GY1 to GY7)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur.
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 10 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
试剂盒包括一套七种绿黄色(从GY1到GY7按顺序识别)参考标准品和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur.)第2.2.2章液体的′着色度′,该溶液由三氯化铁、二氯化钴和五水硫酸铜等三种原生金属盐溶液组成。
應用
对照标准品可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和鉴定
  • 提供10mL防拆安瓿包装
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
以下是符合欧洲药典(PhEur)的一组色度标准溶液套装:
  • 色度标准溶液 GY1 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY2 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY3 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY4 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY5 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY6 - 10mL 安瓿
  • 色度标准溶液 GY7 - 10mL 安瓿
  • 盲样:1% 盐酸水溶液 - 10mL 安瓿
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)