文件
83967
Supelco
色度标准溶液
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors Y
同義詞:
Color calibration standard yellow (Y1 to Y7)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur.
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
ampule of 10 mL
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
试剂盒包括一套七种黄色参考标准品(从Y1到Y7按顺序识别)和1%氯化氢水溶液。根据欧洲药典(Ph. Eur)第2.2.2章′液体的着色度′,该溶液由三氯化铁和二氯化钴等两种原生金属盐溶液组成。
應用
它们可用于校准和/或质量控制标准品测定棕-黄-红色范围内液体的着色程度。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 根据欧洲药典的规定制备和质检
  • 提供10mL防拆安瓿包装
  • 标签上注明的有效期和有限保质期
  • 随附详细的分析证书,有助打造有效的质量管理体系
成分
这是一组符合欧洲药典的以下颜色参比溶液:
  • 颜色参比溶液 Y1-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y2-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y3-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y4-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y5-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y6-10 mL 安瓿
  • 颜色参比溶液 Y7-10 mL 安瓿
  • 盲样:盐酸溶液,1% 水溶液-10 mL 安瓿
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)