重要文件
90054
Supelco
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration), analytical standard
同義詞:
N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-1 and N-Sulfocarbamoylgonyautoxin-4, C3 and C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H17N7O12S2
分子量::
491.41
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
20 μg/g in acetic acid (nominal concentration)
形式
multi-component solution
儲存溫度
−20°C
一般說明
Paralytic Shellfish Toxin PST for the analysis of marine toxins in seafood.
Check out our complete range of marine toxins reference materials
分析報告
20 μg/g in 5 mM acetic acid
the mixture is "not equilibrated".
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)