重要文件
86626
Supelco
四乙基硫酸氢铵
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)4N(HSO4)
CAS號碼:
分子量::
227.32
Beilstein:
6590581
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
cationic
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
≥99.0%
形狀
crystals
品質
LiChropur
技術
ion pair chromatography: suitable
mp
243-245 °C
&lambda ;
10 % in H2O
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: 0.05
λ: 220 nm Amax: 0.04
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O4S/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-5(2,3)4/h5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CREVBWLEPKAZBH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Tetraethylammonium hydrogen sulfate is an ion-pair chromatography (IPC) reagent suitable for anionic separation sorted by carbon chain length.
應用
Tetraethylammonium hydrogen sulfate may be used as an ion pair reagent for the analysis of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry.[1]
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Quantitative determination of sulfonated aliphatic and aromatic surfactants in sewage sludge by ion-pair/supercritical fluid extraction and derivatization gas chromatography/mass spectrometry
Field JA, et al.
Analytical Chemistry, 64(24), 3161-3167 (1992)