Merck
全部照片(4)
重要文件
858390
Sigma-Aldrich
铬黑 ®T
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
同義詞:
媒介黑 11
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H12N3NaO7S
CAS號碼:
分子量::
461.38
顏色索引編號:
14645
Beilstein:
4121162
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
ACS reagent (indicator grade)
品質等級
形狀
powder
溶膠的清晰度
passes test
技術
titration: suitable
λmax
503 nm
適合性
passes test for complexometric indicator
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
InChI 密鑰
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Eriochrome® Black T可用作络合滴定的指示剂。[1]它起酸碱指示剂的作用。[2]Eriochrome® Black T能与Ca2+和Mg2+形成复合物,但它与Mg2+ 离子的结合能力更强。[3]
® 黑T是羟基-偶氮染料,通常以一钠盐的形式提供。 该染料以泛绿色金属光泽的深紫色粉末形式存在。铬黑T可溶于水和乙醇,但不溶于常见有机溶剂。[4]主要作为指示剂,用于乙二胺四乙酸(EDTA)法测定水硬度。[5]
應用
通过络合滴定法,Eriochrome® Black T已被用于确定Ca2+ 的浓度。[6]
法律資訊
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
A Text Book Of Chemistry Practicals (2 Vols) (1995)
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
Physical Chemistry for the JEE and Other Engineering Entrance Examinations (2013)
Laboratory Manual for Principles of General Chemistry (2010)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Zambia, Zm
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performance of Eriochrome Black T
    The performance was really good, used it as an indicator in a chemistry lab at a college
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review