Key Documents
84470
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸钐
purum, ≥97.0% (KT)
同義詞:
三氟甲磺酸 钐(III) 盐, 三氟甲磺酸钐(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm(SO3CF3)3
CAS號碼:
分子量::
597.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
等級
purum
化驗
≥97.0% (KT)
標籤範圍
26 specific activity
SMILES 字串
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
注意
放射性物质
其他說明
Effective Lewis acid catalyst; Used to prepare organo-samarium compounds
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S. Kobayashi et al.
Synthesis, 1195-1195 (1995)
S.-I. Fukuzawa et al
Chemistry Letters (Jpn), 1981-1981 (1994)