文件
425710
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸钐
98%
同義詞:
三氟甲磺酸 钐(III) 盐, 三氟甲磺酸钐(III)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm(SO3CF3)3
CAS號碼:
分子量::
597.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
反應適用性
core: samarium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sm/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
一种耐水路易斯酸,用于硅烯醇醚与醛的羟醛反应。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
The Journal of Organic Chemistry, 59, 3590-3590 (1994)