標籤範圍
~6.5 mmol/g Cl loading
基質
crosslinked with 2% DVB
粒徑
100-200 mesh
其他說明
用于羰基化合物缩醛化、羧酸酯化以及烯胺制备的聚合物催化剂
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)