重要文件
359262
Sigma-Aldrich
盐酸聚(4-乙烯基吡啶)
100-200 mesh, extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl resin loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
形狀
powder
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
標籤範圍
~6.5 mmol/g Cl resin loading
粒徑
100-200 mesh
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)