重要文件
81607
Supelco
聚(苯乙烯磺酸钠盐)
analytical standard, for GPC, 6,800
同義詞:
聚(苯乙烯磺酸钠)
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mp ~6710
Mw ~6780
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)