重要文件
81419
Supelco
聚苯乙烯
analytical standard, for GPC, 8,000,000
同義詞:
PS
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~6300000
Mp ~10300000
Mw ~8500000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.35
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)