重要文件
81268
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, for molecular biology, 8,000
同義詞:
PEG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
Molecular Biology
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
powder
分子量
Mr 7000-9000
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
59-64 °C
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
密度
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚(乙二醇)(PEG)是非离子型亲水聚合物,可获得不同的分子量形式。它有助于蛋白和核酸的纯化和晶体生长。PEG和葡聚糖一起产生生物材料纯化所需的聚合物双水相体系。PEG还可与细胞膜相互作用,从而促进细胞融合。[1][2]
應用
聚(乙二醇)被用作浮游病毒浓缩剂。[3][4]它用于将5′mRNA连接到RNA寡聚体接头的方法中。[5]
其他說明
λgt10噬菌体大规模制备的沉淀剂[6]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review