重要文件
75833
Supelco
乙酸异戊二烯酯
analytical standard
同義詞:
3,3-二甲基烯丙基乙酸酯, 3-methyl-2-butenyl acetate, 3-甲基-2-丁烯-1-醇乙酸酯, 乙酸-3-甲基-2-丁烯酯, 乙酸异戊-2-烯酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
128.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.428-1.432
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
密度
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
InChI 密鑰
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
120.2 °F - closed cup
閃點(°C)
49 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they