推薦產品
包含
tert-butyl hydroperoxide as stabilizer
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
2.5% in tert-butanol
密度
0.81 g/mL at 20 °C
1.0 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI 密鑰
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
39.2 °F - closed cup
閃點(°C)
4 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter