文件
74042
Millipore
奥普托欣片
suitable for microbiology
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171621
NACRES:
NA.85
產品線
BioChemika
形狀
disc
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
microbe id | susceptibility testing: suitable
應用
clinical testing
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Pneumococcus spp.
Streptococcus viridans
一般說明
本品是用于鉴定/鉴别肺炎双球菌和绿色链球菌的有效辅助诊断产品。奥普托欣(盐酸乙基氢化叩卜林)对于肺炎球菌的生长具有抑制作用,而其他链球菌则可生长良好或对其抑制作用极弱。用于诊断肺炎球菌感染。
應用
Optochin Disks has been used to identify pneumococci.
包裝
浸渍了奥普托欣的无菌滤纸片(50 片)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Identification of Clinical Streptococcus pneumoniae Isolates among other Alpha and Nonhemolytic Streptococci by Use of the Vitek MS Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization?Time of Flight Mass Spectrometry System
Damien Dubois
Journal of Clinical Microbiology, 51(6), 1861-1867 (2013)
Biofilm Formation Enhances Fomite Survival of Streptococcus pneumoniae and Streptococcus pyogenes
Laura R. Marks
Infection and Immunity, 1141-1146 (2013)
文章
對微生物學家而言,最基本的染色法是由丹麥細菌學家 Hans Christian Gram 於 1884 年開發的。
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
链球菌 — 检测、鉴定、分化和培养技术概述
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques