Key Documents
73487
Supelco
三乙基胺
analytical standard
同義詞:
N,N-二乙基乙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)3N
CAS號碼:
分子量::
101.19
Beilstein:
605283
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
51.75 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
593 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.400-1.402
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
三乙胺属于香精和香精标准品,可用于食品和化妆品的质量控制。三乙胺是一种严重的环境污染物,属于生物胺(biogenic amine),由动物器官或蛋白质的代谢过程产生。它通常是食品加工行业、聚合反应(包括氨基甲酸酯和环氧树脂体系)、海水淡化、头发固化(hair curing)产品中的腐蚀抑制剂和溶剂。
應用
三乙胺可用作定量分析以下物质中分析物的参考标准品:
  • 食品和饮料,通过具有电导检测功能的离子交换色谱。
  • 稻壳中提取的烟风味物质,通过气相色谱结合质谱、火焰电离检测和嗅觉分析(GC-O)。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Green synthesis of sucralose-capped silver nanoparticles for fast colorimetric triethylamine detection
Filippo E
Sensors and Actuators B, Chemical, 178(2), 1-9 (2013)
Characterisation of volatile compounds in a smoke flavouring from rice husk
Pino AJ
Food Chemistry, 153, 81-86 (2014)
A composite of polyelectrolyte-grafted multi-walled carbon nanotubes and in situ polymerized polyaniline for the detection of low concentration triethylamine vapor
Li Y, et al.
Nanotechnology, 19(1), 015503-015503 (2007)
A multiresidual method based on ion-exchange chromatography with conductivity detection for the determination of biogenic amines in food and beverages
Palermo C, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(2-3), 1015-1023 (2013)
Hannah Coyle et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(4), 335-359 (2014-07-08)
The aim of this study was to assess the efficacy of cognitive training, specifically computerized cognitive training (CCT) and virtual reality cognitive training (VRCT), programs for individuals living with mild cognitive impairment (MCI) or dementia and therefore at high risk