重要文件
70199
Sigma-Aldrich
萘甲唑林 硝酸酯
tested according to Ph. Eur.
同義詞:
硝酸萘甲唑啉, 2-(1-萘基甲基)咪唑啉 硝酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14N2 · HNO3
CAS號碼:
分子量::
273.29
Beilstein:
3779329
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
形狀
crystals
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.HNO3/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;2-1(3)4/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);(H,2,3,4)
InChI 密鑰
ZAHXYMFVNNUHCP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Therapeutic use to:
  • Combat ammonia poisoning
  • Treat seasonal allergy rhinitis
Involved in studies on the effects of imidazole drugs on chronotropic and inotropic effects
Pharmacological activity for topical mydriatics and vasoconstrictors
Radioprotector for mice treated with ionizing radiation
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)