重要文件
69246
Supelco
用于 EN 14039 和 ISO 16703 的 A 类和 B 类矿物油标准混合物
analytical standard, ~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
100
200
agency
EN 14039
ISO 16703
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~8 mg/mL in heptane (exact content on the label)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
密度
0.686 g/mL at 20 °C
應用
environmental
petroleum
形式
multi-component solution
分析報告
其包含用正庚烷稀释的A型和B型矿物油;包含正癸烷和正丁烷作为内标。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 3 (2012)