Key Documents
67373
Supelco
二苄基二硫
analytical standard
同義詞:
二硫化苄, 双(苯甲基)二硫化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2SSCH2C6H5
CAS號碼:
分子量::
246.39
Beilstein:
1110443
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤1.0% water
mp
69-72 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
C(SSCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI 密鑰
GVPWHKZIJBODOX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)