重要文件
64120
Sigma-Aldrich
甲基丙烯酰氯
purum, dist., ≥97.0% (GC), contains ~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
同義詞:
甲基丙烯酰氯, 甲基丙烯酸氯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COCl
CAS號碼:
分子量::
104.53
Beilstein:
878175
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
品質
dist.
包含
~0.02% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
雜質
≤1000 mg/kg total sulfur (as SO4)
折射率
n20/D 1.442 (lit.)
n20/D 1.444
bp
95-96 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 20 °C
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3
InChI 密鑰
VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
甲基丙烯酰氯是甲基丙烯酸的酰氯,在聚合物领域中用作单体或合成各种聚合物的反应中间体。它被用于合成各种聚合物,比如聚甲基丙烯酰氯、聚甲基丙烯酸酯和聚甲基丙烯酰胺,广泛应用于包括齿科材料,粘合剂,隐形眼镜,水凝胶,涂料的生产和各种生物医疗器械的开发。
應用
甲基丙烯酰氯可用作:
  • 通过可逆加成-断裂链转移 (RAFT) 聚合合成两亲性荧光共聚物的单体。由此产生的共聚物具有智能pH敏感和荧光性能,这使它们适用于细胞成像。
  • 在乳液聚合过程中用于制备荧光探针的单体,该探针用于检测甲硝唑。
  • 微晶纤维素(MCC)的表面活性剂,用于制备低密度聚乙烯(LDPE)基复合材料时改善LDPE的相容性。
  • 羧甲基纤维素丙烯酸酯合成中的关键成分,可用于 pH 敏感水凝胶的开发。
  • 合成甲基丙烯酸酯基水凝胶材料的单体,它可广泛应用与生产软性隐形眼镜。
甲基丙烯酰氯也可用于:
  • 制备带有甲基丙烯酰基官能团的苯并噁嗪单体。
  • 作为制备金属螯合单体 N-甲基丙烯酰-(L)-组氨酸甲基酯(MAH)的前体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.0 °F - closed cup
閃點(°C)
12.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Runhai Chen et al.
Macromolecular bioscience, 20(2), e1900331-e1900331 (2019-12-20)
Polymer nanoparticulate drug delivery systems that respond to reactive oxygen species (ROS) and glutathione (GSH) simultaneously at biologically relevant levels hold great promise to improve the therapeutic efficacy to cancer cells with reduced side effects of chemo drugs. Herein, a
E Asmussen et al.
Scandinavian journal of dental research, 91(2), 153-155 (1983-04-01)
The bonding of restorative resins to dentin by means of an intermediary monomer containing a carboxylic acid chloride or an isocyanate group was investigated. Such intermediary monomers are supposed to react with the organic constituent of dentin. Bond strengths were
Xiangzheng Hu et al.
Steroids, 70(8), 531-537 (2005-05-17)
Bile acids in the family of steroid compounds can be chemically modified for biochemical and other applications. Derivatives of cholic acid with multiple methacrylate groups can be prepared by the use of methacrylic acid, methacryloyl chloride and methacryloyl anhydride as
Polymerized phosphatidyl choline vesicles. Stabilized and controllable time-release carriers.
S L Regen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 101(1), 131-136 (1981-07-16)
Jinghui Li et al.
Scientific reports, 7, 40082-40082 (2017-01-05)
Crosslinking is an effective way to fabricate high-selective CO