文件
59841
Supelco
2,3,4,5-Tetrahydro-7-methoxy-4-methyl-1,4-benzothiazepine
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15NOS
CAS號碼:
分子量::
209.31
Beilstein:
18342799
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CN1CCSC2=CC=C(OC)C=C2C1
InChI
1S/C11H15NOS/c1-12-5-6-14-11-4-3-10(13-2)7-9(11)8-12/h3-4,7H,5-6,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
BGVCEGVSQDOGSB-UHFFFAOYSA-N
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)