文件
59240
Supelco
异戊二烯
analytical standard
同義詞:
2-甲基-1,3-丁二烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=CHC(CH3)=CH2
CAS號碼:
分子量::
68.12
Beilstein:
969158
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.35 (vs air)
蒸汽壓力
8.82 psi ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
自燃溫度
428 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
10 %
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
34 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
密度
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI 密鑰
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
异戊二烯是一种具有反应活性的芳香烃,是胆固醇合成的副产物。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
應用
异戊二烯可用作析参考标准品,用于通过基片集成中空波导中红外传感器和热解吸气相色谱紫外检测法定量测定人体呼吸样品中的分析物。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-65.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-54 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Szmant.HH
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Blackley.C.D
Polymer Latices: Science and technology Volume 2: Types of lattices, (2) (1997)
Towards the determination of isoprene in human breath using substrate-integrated hollow waveguide mid-infrared sensors
Perez-Guaita D, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 8(2), 183-190 (2014)
Determination of isoprene in human breath by thermal desorption gas chromatography with ultraviolet detection
Jones W.A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 672(1), 1-6 (1995)
Kinetics of Isopentane Dehydrogenation on Chromia-Alumina Catalyst with Catalyst Fouling
Noda H, et al.
J. Chem. Eng. Jpn., 7(2), 110-116 (1974)