重要文件
55977
Supelco
月桂醛
analytical standard
同義詞:
1-十二醛, 十二烷醛, 十二醛, 樟醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)10CHO
CAS號碼:
分子量::
184.32
Beilstein:
1703917
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.433-1.439
n20/D 1.435 (lit.)
bp
185 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
InChI 密鑰
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Vitalijs Radenkovs et al.
Plants (Basel, Switzerland), 7(4) (2018-10-26)
The amplified production of fruit as well as burgeoning demand for plant-made food products have resulted in a sharp increase of waste. Currently, millions of tons of by-products are either being discarded or utilized rather ineffectively. However, these by-products may
條款
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis