重要文件
55639
Supelco
戊唑醇-D9)
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
Tebuconazole-d9
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16D9H13ClN3O
CAS號碼:
分子量::
316.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
同位素純度
≥97 atom % D
產品線
PESTANAL®
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI 密鑰
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 3
1 of 3